missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabeprazol-Sulfon-N-Oxid, TRC

Artikelnummer. 30413109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30413109 25 mg
30412096 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30413109 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR07051525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 924663-37-6
Summenformel C18 H21 N3 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 391.44
Synonym Rabeprazole Sulphone N-Oxide, 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole sulfone N-oxide
IUPAC-Name 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-Methyl-1-Oxidopyridin-1-Ium-2-Yl]Methylsulfonyl]-1H-Benzimidazol
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rabeprazole Sulfone N-Oxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Formelmasse 391.1202
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.