Learn More
Rabeprazol-Natriumsalz, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17710689 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17710689 5 g 5 Gramm
17700689 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17710689 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 470020050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rabeprazol-Natriumsalz
CAS 117976-90-6
Menge 5 g
Löslichkeit Löslich in Chloroform, Ethanol, Ethylacetat, Methanol; unlöslich in Äther, Hexan
Schmelzpunkt 145°bis 155 °C
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Produktlinie Biowissenschaft
Summenformel C18 H20 N3 Na O3 S
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis gelb bis beige
Reinheit ≥ 97,5 %