Learn More
Rabeprazol-Natrium, Mikromol™
Artikelnummer. 17971846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971846 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17971846 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0618.010250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Rabeprazol-Natrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rabeprazole Sodium
CAS 117976-90-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rabeprazole Sodium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H20 N3 O3 S . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Aciphex, E 3810, LY 307640 sodium, Pariet, Pariprazole, Pepcia, Rabeprazole sodium, Rabicip, Razo, Rabeprazole Sodium Imp. B (EP), Rabeprazole Imp. B (EP), Rabeprazole USP Related Compound E, Rabeprazole USP RC E
InChI-Formel InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
IUPAC-Name Natrium;2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol-1-id
Molekulargewicht (g/mol) 381.42
Menge 250 mg
Formelmasse 381,1123 g/mol