Learn More
Rabeprazol-N-Oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051873 25 mg 25 Milligramm
18023310 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051873 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0618.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Rabeprazol-N-Oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rabeprazole N-Oxide
CAS 924663-38-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rabeprazole N-Oxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H21 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Rabeprazole N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. D (EP), Rabeprazole Imp. D (EP), Rabeprazole USP Related Compound B, Rabeprazole USP RC B, Rabeprazole Related Compound B, Rabeprazole Sodium Impurity D, Rabeprazole Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
IUPAC-Name 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 375.44
Menge 25 mg
Formelmasse 375,1253 g/mol