Learn More
Rabeprazol EP Verunreinigung H (Lansoprazol EP Verunreinigung F ), Mikromol™
Artikelnummer. 30461899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461899 4 x 25 mg -
17904046 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30461899 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0474.0200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Rabeprazol EP Verunreinigung H (Lansoprazol EP Verunreinigung F ), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
CAS 168167-42-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H12 Cl N3 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Lansoprazole Imp. F (EP), Rabeprazole Sodium Imp. H (EP), Rabeprazole Imp. H (EP), Rabeprazole USP Related Compound F, Rabeprazole USP RC F, 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound F, Lansoprazole Impurity F, Rabeprazole Sodium Impurity H, Rabeprazole Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-Name 2-[(4-Chlor-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 305.78
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 305,039 g/mol