missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabeprazol EP Verunreinigung H (Lansoprazol EP Verunreinigung F ), Mikromol™
Beschreibung
Rabeprazol EP Verunreinigung H (Lansoprazol EP Verunreinigung F )
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 168167-42-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H12 Cl N3 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Lansoprazole Imp. F (EP), Rabeprazole Sodium Imp. H (EP), Rabeprazole Imp. H (EP), Rabeprazole USP Related Compound F, Rabeprazole USP RC F, 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound F, Lansoprazole Impurity F, Rabeprazole Sodium Impurity H, Rabeprazole Impurity H |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-Name | 2-[(4-Chlor-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?