Learn More
Rabeprazol EP Verunreinigung H (Lansoprazol EP Verunreinigung F ), Mikromol™
Artikelnummer. 17904046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17904046 100 mg 100 Milligramm
30461899 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17904046 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0474.02
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Rabeprazol EP Verunreinigung H (Lansoprazol EP Verunreinigung F )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
CAS 168167-42-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H12 Cl N3 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Lansoprazole Imp. F (EP), Rabeprazole Sodium Imp. H (EP), Rabeprazole Imp. H (EP), Rabeprazole USP Related Compound F, Rabeprazole USP RC F, 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound F, Lansoprazole Impurity F, Rabeprazole Sodium Impurity H, Rabeprazole Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
SMILES Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-Name 2-[(4-Chlor-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 305.78
Menge 100 mg
Formelmasse 305.039 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.