missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tm7sf4, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16294570
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16294570 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16294570 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB8497.25ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Tm7sf4.

Spezifikation

Antigen Tm7sf4
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Tm7sf4.
Verdünnung Immunocytochemistry (4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (0.1% proclin, 2.0% Block Ace)
Gen Tm7sf4
Gen-Alias 4833414I07Rik/DC-STAMP/DCSTAMP/FIND
Gensymbole Tm7sf4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to mouse Tm7sf4.
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 75766
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.