missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STMN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16183010
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16183010 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16183010 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB18510.100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of STMN1.

This gene belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. The encoded protein is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq

Spezifikation

Antigen STMN1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of STMN1.
Verdünnung Immunohistochemistry (1:50-1:100) ELISA (1:20000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen STMN1
Gen-Alias LAP18/Lag/OP18/PP17/PP19/PR22/SMN
Gensymbole STMN1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human STMN1.
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3925
Testspezifität This antibody is specific to STMN1.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.