missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLITRK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SLITRK4.

Marke:  Abnova PAB13338.100ug

Artikelnummer. 16090667

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    661.00 CHF
    549.12 CHF / 100 Mikrogramm
    Sparen 111.88 CHF
    16% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Members of the SLITRK family, such as SLITRK4, are integral membrane proteins with 2 N-terminal leucine-rich repeat (LRR) domains similar to those of SLIT proteins (see SLIT1; MIM 603742). Most SLITRKs, including SLITRK4, also have C-terminal regions that share homology with neurotrophin receptors (see NTRK1; MIM 191315). SLITRKs are expressed predominantly in neural tissues and have neurite-modulating activity (Aruga et al., 2003 [PubMed 14557068]).[supplied by OMIM

Spezifikation

Spezifikation

SLITRK4
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SLITRK4.
In PBS (0.02% sodium azide)
DKFZp547M2010
Rabbit
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Liquid
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Unconjugated
Western Blot (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
SLITRK4
SLITRK4
A synthetic peptide corresponding to C-terminus 13 amino acids of human SLITRK4.
RUO
139065
Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only