missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16162340
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16162340 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16162340 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB17559.100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MRPL14.

Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 39S subunit protein. A pseudogene corresponding to this gene is found at 17p13.3. [provided by RefSeq

Spezifikation

Antigen MRPL14
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MRPL14.
Verdünnung Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
Gen MRPL14
Gen-Alias L14mt/MGC70566/MRP-L14/MRP-L32/MRPL32/RMPL32/RPML32
Gensymbole MRPL14
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to internal of human MRPL14.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64928
Testspezifität This antibody detects endogenous levels of total MRPL14 protein.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.