missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL13RA1, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16112910
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16112910 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16112910 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB18396.100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of IL13RA1.

The protein encoded by this gene is a subunit of the interleukin 13 receptor. This subunit forms a receptor complex with IL4 receptor alpha, a subunit shared by IL13 and IL4 receptors. This subunit serves as a primary IL13-binding subunit of the IL13 receptor, and may also be a component of IL4 receptors. This protein has been shown to bind tyrosine kinase TYK2, and thus may mediate the signaling processes that lead to the activation of JAK1, STAT3 and STAT6 induced by IL13 and IL4. [provided by RefSeq

Spezifikation

Antigen IL13RA1
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of IL13RA1.
Verdünnung Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:100) Immunofluorescence (1:500-1:1000) ELISA (1:40000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen IL13RA1
Gen-Alias CD213A1/IL-13Ra/NR4
Gensymbole IL13RA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y405 of human IL13RA1.
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3597
Testspezifität This antibody is specific to IL13RA1.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.