missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C16orf80, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16103980
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16103980 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16103980 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB21020.100uL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C16orf80.

Sequence: GFLSILYSIGSKPLQIWDKKVRNGHIKRITDNDIQSLVLEIEGTNVSTTYITCPADPKKTLGIKLPFLVMIIKNLKKYFTFEVQVLDDKNVRRRFRASNYQSTTRVKPFICTMPMRLDDGWNQIQFNLL

Spezifikation

Antigen C16orf80
Anwendungen Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C16orf80.
Verdünnung Immunohistochemistry (1:20-1:50) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen C16orf80
Gen-Zugriffsnummer Q9Y6A4
Gen-Alias EVORF/GTL3/fSAP23
Gensymbole C16orf80
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human C16orf80.
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29105
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.