missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADRA1D Rabbit anti-Dog, Guinea pig, Horse, Human, Monkey, Pig, Polyclonal Antibody, Abnova™

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADRA1D.

Marke:  Abnova PAB25550.50ug

Artikelnummer. 16005727

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 CHF
    603.09 CHF / 50 Mikrogramm
    Sparen 68.91 CHF
    10% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Alpha-1-adrenergic receptors (alpha-1-ARs) are members of the G protein-coupled receptor superfamily. They activate mitogenic responses and regulate growth and proliferation of many cells. There are 3 alpha-1-AR subtypes: alpha-1A, -1B and -1D, all of which signal through the Gq/11 family of G-proteins and different subtypes show different patterns of activation. This gene encodes alpha-1D-adrenergic receptor. Similar to alpha-1B-adrenergic receptor gene, this gene comprises 2 exons and a single intron that interrupts the coding region. [provided by RefSeq

Spezifikation

Spezifikation

ADRA1D
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADRA1D.
In PBS (0.09% sodium azide)
ADRA1/ADRA1A/ADRA1R/ALPHA1/DAR/dJ779E11.2
Rabbit
Immunoaffinity chromatography
RUO
146
Canine, Equine, Guinea Pig, Human, Monkey, Pig
Liquid
Immunohistochemistry (PFA fixed)
Unconjugated
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (2.5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
ADRA1D
ADRA1D
A synthetic peptide corresponding to 18 amino acids at 2nd extracellular domain of human ADRA1D.
50 μg
Primary
BLAST analysis of the peptide immunogen showed no homology with other human proteins, except ADRA1B (56%).
Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only