Learn More
Abnova™ Rabbit actin native Protein from rabbit muscle
Artikelnummer. 16252270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16252270 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16252270 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. P5346.100ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    833.00 CHF
    822.28 CHF / 100 Mikrogramm
    Sparen 10.72 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Used for AP, SDS-PAGE
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, SDS-PAGE
Zusammensetzung In 10mM Tris/HCl, pH 8.0, 0.2mM CaCl,
Molekulargewicht 43kDa
Name Actin (Rabbit) Native Protein
Vorbereitungsmethode Native protein purified from rabbit muscle
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months. After reconstitution, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorischer Status RUO
Gebräuchliche Bezeichnung ACTIN
Spezies Rabbit
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Native protein purified from rabbit muscle
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥98% by SDS-PAGE