missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rab7a Antibody (10E4), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-60237AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rab7a Monoclonal antibody specifically detects Rab7a in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Spezifikation
| Rab7a | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| CMT2B, FLJ20819, member RAS oncogene family, PSN, RAB7A, member RAS oncogene family, Ras-associated protein RAB7, ras-related protein Rab-7a | |
| Recombinant human RAB7A (1-207aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Endosome Markers, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 7879 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence | |
| 100000 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur