Learn More
RAB5A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen RAB5A
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839353
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11947-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829353
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11947-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
RAB5 are among the small GTPases Rab are key regulators of intracellular membrane trafficking, from the formation of transport vesicles to their fusion with membranes. Rabs cycle between an inactive GDP-bound form and an active GTP-bound form that is able to recruit to membranes different sets of downstream effectors directly responsible for vesicle formation, movement, tethering and fusion. RAB5A is required for the fusion of plasma membranes and early endosomes. Contributes to the regulation of filopodia extension. Required for the exosomal release of SDCBP, CD63, PDCD6IP and syndecan. Regulates maturation of apoptotic cell-containing phagosomes, probably downstream of DYN2 and PIK3C3.
Spezifikation
Spezifikation
RAB5A
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
M0RC99, P20339, Q9CQD1
271457, 5868, 64633
RAB5A Fusion Protein Ag2549
Primary
-20°C
RAB5A
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
RAB5, RAB5A, Ras related protein Rab 5A
RAB5A
IgG
Antigen Affinity Chromatography