Learn More
Abnova™ RAB33A Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00009363-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16133572
  • 552.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH09996
Solution
9363
RAB33A (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RAB33A
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
51.81
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MAQPILGHGSLQPASAAGLASLELDSSLDQYVQIRIFKIIVIGDSNVGKTCLTFRFCGGTFPDKTEATIGVDFREKTVEIEGEKIKVQVWDTAGQERFRKSMVEHYYRNVHAVVFVYDVTKMTSFTNLKMWIQECNGHAVPPLVPKVLVGNKCDLREQIQVPSNLALKFADAHNMLLFETSAKDPKESQNVESIFMCLACRLKAQKSLLYRDAERQQGKVQKLEFPQEANSKTSCPC
MGC1488/RabS10
RAB33A