Learn More
RAB11FIP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen RAB11FIP2
Konzentration 0.79 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838184
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18136-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828184
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18136-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
RAB11FIP2 is an adapter protein that plays a role in the secretory pathway. It is thought to be important for endosome recycling and receptor-mediated endocytosis. In endosome recycling, RAB11-FIP2 regulates vesicle transport from the endosomal recycling compartment (ERC) to the plasma membrane.
Spezifikation
Spezifikation
RAB11FIP2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
G3XA57, Q7L804
22841, 308003, 74998
RAB11FIP2 Fusion Protein Ag12736
Primary
-20°C
RAB11FIP2
0.79 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA0941, nRip11, Rab11 FIP2, RAB11FIP2
Rab11fip2
IgG
Antigen Affinity Chromatography