Learn More
Epredia™ RA Lamb Karteikästen mit 14 Schubladen für Objektträger
Lagern Sie senkrecht bis zu 6000 Objektträger der Größe 76 x 26 mm in diesen Karteikästen mit 14 Schubladen für Objektträger.
510.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Typ | Objektträgerschrank |
---|---|
Objektträgerkapazität | 6000 |
Tiefe (metrisch) Einheit | 480 mm |
Gerät fasst | 6000 Objektträger |
Höhe (metrisch) Einheit | 480 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Objektträgerkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Objektträgerkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12131820
|
Epredia™
E43/12BLUE |
Blau | 6000 |
510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12151830
|
Epredia™
E43/12GREY |
Grau | 6000 |
580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Bewahren Sie bis zu 6000 Mikroskopobjektträger der Größe 76 x 2626 mm senkrecht in den Thermo Scientific™ RA Lamb Schränken mit 14 Schubladen auf.
- Aufbewahrung von 3000 oder 6000 76 x 26 mm-Mikroskopobjektträgern
- Ideal für Laborarbeiten mit hohem Volumen
- Erhältlich in drei Farben zur farblichen Kennzeichnung großer Mengen an Objektträgern
Spezifikation
Objektträgerschrank | |
480 mm | |
480 mm | |
Stahl | |
140 mm |
6000 | |
6000 Objektträger | |
76 mm | |
26 mm |