Learn More
Epredia™ RA Lamb Karteikästen mit 14 Schubladen für Objektträger
Lagern Sie senkrecht bis zu 6000 Objektträger der Größe 76 x 26 mm in diesen Karteikästen mit 14 Schubladen für Objektträger.
Marke: Epredia™ E43/12BLUE
450.48 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21687" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 10.17900kg
Beschreibung
Bewahren Sie bis zu 6000 Mikroskopobjektträger der Größe 76 x 2626 mm senkrecht in den Thermo Scientific™ RA Lamb Schränken mit 14 Schubladen auf.
- Kapazität für 3.000 oder 6.000 Objektträger je nach Modell
Spezifikation
Objektträgerschrank | |
Blau | |
6000 Objektträger | |
76 mm | |
26 mm |
6000 | |
480 mm | |
480 mm | |
Stahl | |
140 mm |