Learn More
Brady™ M710 R6900 Serie Drucker-Farbband für M710 und BMP71
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Magenta
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Empfohlen für den Einsatz auf glänzenden oder glatten Etiketten und Schildermaterialien
- Wenn es auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird, weist es eine hohe Lösungsmittel-, Kratzer- und Lichtbeständigkeit auf
- Die eigenständigen M7-Druckerfarbbandkassetten lassen sich einfach direkt in den Drucker einsetzen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady M710 Drucker, BMP71 Etikettendrucker |
| Material | Harz |
| Länge (angloamerikanisch) | 150 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2.13 in. |
| Breite (metrisch) | 5 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 13,59 in. |
| Abmessungen (L x B) | 150 ft. x 2 in. |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |