Learn More
Brady™ Halogenfreies Farbband der Serie R6800 für M7-Drucker
Artikelnummer. 17839154
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17839154 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17839154 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173185
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die einrastbaren Druckerbänder der Serie M710 ermöglichen einen 5-sekündigen Farbbandwechsel ohne Kalibrierung, Einfädeln, Abfall oder Probleme, und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
  • Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
  • Weiße Harzbänder der Serie R6800 bieten hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und Verschmierungen, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial von Brady™ gedruckt werden
  • Empfohlen für den Druck auf dunklen, Schrumpfschläuchen, wie z. B. den schwarzen B-345 PermaSleeve™ Hochtemperatur-Drahtmarkierungen von Brady™
  • Die eigenständigen M7-Druckerfarbbandkassetten lassen sich einfach direkt in den Drucker einsetzen
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady M710 Drucker, BMP71 Etikettendrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 120 ft.
Breite (angloamerikanisch) 2,13 in.
Breite (metrisch) 5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13,59 in.
Abmessungen (L x B) 120 ft. x 2 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Format Patrone, Farbband
Alternate Part Number M7-R6800-WT