Learn More
Brady™ Halogenfreies Farbband der Serie R6700 für M7-Drucker
Artikelnummer. 17878814 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17878814 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17878814 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 CHF
    95.91 CHF / 1 Stück
    Sparen 12.09 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die einrastbaren Druckerbänder der Serie M710 ermöglichen einen 5-sekündigen Farbbandwechsel ohne Kalibrierung, Einfädeln, Abfall oder Probleme, und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
  • Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
  • Die Harz-/Wachsformulierung der Serie R6700 ist ein weißes Farbband, das bei Bedruckung mit geeignetem Etikettenmaterial eine gute Chemikalienbeständigkeit bietet. Brady™
  • Empfohlen für den Druck auf dunkel gefärbten, wärmeschrumpfenden Schlauchmaterialien, wie z. B. schwarzem B-342 und B-344. PermaSleeve™ Drahtmarkierungen von Brady™
  • Die eigenständigen M7-Druckerfarbbandkassetten lassen sich einfach direkt in den Drucker einsetzen
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady M710 Drucker, BMP71 Etikettendrucker
Material Wachs
Länge (angloamerikanisch) 150 ft.
Breite (angloamerikanisch) 2,32 in.
Breite (metrisch) 5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13,59 in.
Abmessungen (L x B) 150 ft. x 2 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Format Patrone, Farbband
Alternate Part Number M7-R6700-WT