Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Die Harzformulierung der R6400-Serie bietet überlegene Chemikalien- und Abriebfestigkeit beim Bedrucken mit geeignetem Etikettenmaterial. Brady™
- Empfohlen für die Verwendung mit Materialien mit chemischer Beständigkeit, wie z. B. Polyester für gefrorene Oberflächen (B-492) und chemikalienbeständiges Polyester (B-481)
- Die eigenständigen M7-Druckerfarbbandkassetten lassen sich einfach direkt in den Drucker einsetzen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady M710 Drucker, BMP71 Etikettendrucker |
| Material | Harz |
| Länge (angloamerikanisch) | 150 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 3,2 in. |
| Breite (metrisch) | 5 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 13,59 in. |
| Abmessungen (L x B) | 150 ft. x 2 in. |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |