Learn More
Brady™ Halogenfreies Farbband der Serie R6200 für M7-Drucker
Artikelnummer. 17869154 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17869154 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17869154 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.15 CHF
    75.55 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.60 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die einrastbaren Druckerbänder der Serie M710 ermöglichen einen 5-sekündigen Farbbandwechsel ohne Kalibrierung, Einfädeln, Abfall oder Probleme, und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
  • Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
  • Die Farbbänder der Serie R6200 bieten eine hohe Kratz-, Wisch-, Hitze- und Chemikalienbeständigkeit beim Bedrucken mit geeignetem Etikettenmaterial. Brady™
  • Empfohlen für den Druck auf glänzendem, glattem oder mattem Etikettenmaterial, z. B. B-498 repositionierbares Vinylgewebe und B-486 Metallisiertes Polyester
  • Die eigenständigen M7-Druckerfarbbandkassetten lassen sich einfach direkt in den Drucker einsetzen
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady M710 Drucker, BMP71 Etikettendrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 150 ft.
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.
Breite (metrisch) 5 cm
Abmessungen (L x B) 150 ft. x 2 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Format Patrone, Farbband
Alternate Part Number M7-R6200