Learn More
Gilson™ Pumpenkopf 4-Kanal High Flow, R4 HF, für MP3, Flussrate 30ml/min-220ml/min
Alle ansehen Gilson ProdukteBeschreibung
Erweitern Sie Ihren MINIPULS™ 3 bzw. Evolution um Kanäle und ermöglichen Sie in Ihrem Labor noch mehr Flexibilität.
MINIPULS 3 Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS 3 Pumpenköpfen:
- R1—Pumpenkopf mit einem Kanal
- R4—Pumpenkopf mit vier Kanälen
- R8—Pumpenkopf mit acht Kanälen
- R2—Pumpenkopf mit zwei Kanälen
- R2HF—Pumpenkopf mit zwei Kanälen, hoher Durchfluss
- R4HF—Pumpenkopf mit vier Kanälen, hoher Durchfluss
MINIPULS Evolution Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS Evolution Pumpenköpfen:
- MF1—Pumpenkopf mit einer Kassette
- MF4—Pumpenkopf mit vier Kassetten
- HF2—Pumpenkopf mit zwei Kassetten, hoher Durchfluss
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 18 × 15 x 17,5 cm (H x B x T) |
| Flussrate | 1 bis 220 ml/min |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 40 °C |
| Modell | R4/HF-Pumpenkopf |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Anzahl Kanäle | 4 |
| Anzahl Rollen | 5 pro Kopf |
| Gesamttiefe (metrisch) | 17,5 cm |
| Gesamthöhe (metrisch) | 18 cm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 15 cm |
| Show More |