Learn More
Saint-Gobain 15M SCHLAUCH TYGON E3603 7,0 X 10,0 MM
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1,5 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
Glasklar, um mögliche Ablagerungen von Pumpenöl zu erkennen, die zu Beschädigungen an der Pumpe führen könne. Besonders dicke Wände widerstehen einem Hochvakuum von 759 mmHg bei 23 °C und 686 mmHg bei 60 °C. Schwillt bei Anlagerung von Pumpenöl nicht zu. Der niedrige Dampfdruck begünstigt Vakuumanwendungen von bis zu 10 mmHg bis 17 mmHg bei 21 °C. Ideal für die analytische Prüfung von Gasen und Dämpfen, eignet sich auch gut für die Herstellung von Manometern.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Tygon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Verpackungsmenge | 1 Packung |
| Vakuumstärke | 759 mm Hg bei 80 °C |