Learn More
Applied Biosystems™ R2B (N-methylpiperidine/Water/Methanol)
Artikelnummer. 16345242 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
:
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16345242 Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16345242 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 401535
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Reagenz ist für N-terminale Proteinsequenzierungsanwendungen vorgesehen.
  • Nur für Forschungszwecke
  • Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C).
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinsequenzierung und Peptidsynthese
Produkttyp Reagenzien für die Proteinsequenzierung
Menge Je 1
Reagenztyp Reagenz für die N-terminale Sequenzierung
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig