Learn More
Thermo Scientific™ R2 A Agar
Artikelnummer. p-7113044
Click to view available options
Farbe:
Perlweiß, transparent
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10736793
Marke: Thermo Scientific™ PO5149A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keimzahlbestimmung heterotropher Bakterien aus Trinkwasserproben mit diesem gebrauchsfertigen Medium.
Zählen Sie heterotrophe Bakterien aus Trinkwasserproben mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ R2A Agar. Dieser nährstoffreduzierte Nährboden wurde speziell entwickelt, um die Wiederbelebung gestresster und chlorgeschädigter Bakterien aus behandelten Wasserproben zu verbessern.
Verwenden Sie R2 A Agar für die mikrobiologische Untersuchung von Trinkwasser.
  • Er unterstützt die Wiederbelebung gestresster und geschädigter Bakterien und liefert eine realistischere Koloniezahl im Vergleich zu herkömmlichen Medien.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Standardverfahren für die Zählung heterotropher Bakterien im Wasser verwenden üblicherweise nährstoffreiche Nährböden wie Plate-Count-Agar mit Inkubationen bei 35 °C1. Unter diesen Bedingungen isolierte Organismen stellen möglicherweise nur einen kleinen Prozentsatz der in der Probe vorhandenen Bakterien dar2.
R2A Agar wurde von Reasoner und Geldreich entwickelt2 und ist ein nährstoffreduziertes Medium. Es wurde nachgewiesen, dass die Verwendung dieses Mediums und die längere Inkubation bei niedrigeren Temperaturen die Rückgewinnung von gestressten und chlorgeschädigten Bakterien aus behandeltem Wasser verbesserten, was zu höheren, realistischeren Bakterienzählungen führte.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Perlweiß, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung R2A-Agar
Format 90 mm-Platte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 22 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10 Stück/Packung