Learn More
Brady™ Farbband der Serie R10000 für M7-Drucker
Artikelnummer. 17878764
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17878764 Grün 1 Stück
17808804 Weiß 1 Stück
17891489 Blau 1 Stück
17838764 Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17878764 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173197
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses wischfeste M7-Druckerband lässt sich in nur 5 Sekunden austauschen und erfordert weder Einfädeln noch Kalibrierung. Durch seine extrem robuste Konstruktion ist es ideal für den Einsatz im Freien und in der Industrie geeignet.
  • Ideal zur Kennzeichnung von Rohren und Ventilen, zur Gewährleistung der Anlagensicherheit und zur allgemeinen Kennzeichnung
  • Bietet hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Kratzer sowie leistungsstarke Bilder
  • Die eigenständigen M7-Druckerfarbbandkassetten lassen sich problemlos direkt in den Drucker einsetzen.
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady M710 Drucker, BMP71 Etikettendrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 150 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 5 cm
Abmessungen (L x B) 150 ft. x 2 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Format Patrone, Farbband
Alternate Part Number M7-R10000-GN