Learn More
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353516
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353516 1 g 1 Gramm
11363516 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14410.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7202-43-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine is used in the synthesis of novel topoisomerase I targeting anti-cancer agents with mild to potent cytotoxic activity. Also used in the discovery and synthesis of orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase 1 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin wird bei der Synthese von neuartiger Topoisomerase I verwendet, die auf Krebsmedikamente mit leichter bis starker zytotoxischer Aktivität abzielt. Wird auch bei der Identifizierung und Synthese oral bioverfügbarer Stearoyl-CoA Desaturase-1-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7202-43-9
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD00192476
InChI-Schlüssel YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---tetrahydrofurfurylamine, r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, r-tetrahydrofurfurylamine, 2r-oxolan-2-ylmethanamine, 2r-tetrahydro-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro-, 2r, 1-2r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, pubchem7001, 2r-tetrahydrofurfurylamine
PubChem CID 2734124
IUPAC-Name [(2R)-Oxolan-2-yl]Methanamin
SMILES C1CC(OC1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2943
Beilstein 4652873
Siedepunkt 152°C to 153°C
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) ≥98%