Learn More
(R/S)-N-Deacetyl-Colchicein-N-Trifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30359394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359394 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD19890550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetate
CAS 102491-70-3
Summenformel C21H20F3NO6
Menge 50 mg
Synonym 2,2,2-Trifluoro-N-[5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C21H20F3NO6/c1-29-16-8-10-4-6-13(25-20(28)21(22,23)24)12-9-15(27)14(26)7-5-11(12)17(10)19(31-3)18(16)30-2/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3,(H,25,28)(H,26,27)
SMILES COc1cc2CCC(NC(=O)C(F)(F)F)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-N-(10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 439.38
Formelmasse 439.1243