Learn More
(R,S)-1-Tosylglycerol, TRC
Artikelnummer. 30456925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456925 1 g 1 Gramm
30453957 500 mg 500 Milligramm
30457234 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456925 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT6640001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73073-07-1
Summenformel C10 H14 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 246.28
IUPAC-Name 2,3-Dihydroxypropyl-4-Methylbenzensulfonat
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,S)-1-TosylGlycerol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3
Formelmasse 246.0562