Learn More
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-Tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(II, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10017352
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-Tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(II, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10017352 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10017352
Marke: Thermo Scientific Acros 295810010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 138124-32-0 | C36H52ClMnN2O2 | 635.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138124-32-0
MDL-Nummer MFCD02101664
InChI-Schlüssel YRVXCOIDMFNGIJ-SEILFYAJSA-M
Synonym 1r,2r---1,2-cyclohexanediamino-n,n'-bis 3,5-di-t-butylsalicylidene manganese iii chloride r,r-jacobsen cat.
PubChem CID 131675872
IUPAC-Name 2,4-Ditert-butyl-6-[[[(1R,2R)-2-[(3,5-ditert-butyl-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methylamino]cyclohexyl]amino]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on; Mangan; ChloridMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C3C=C(C=C(C3=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C.[Cl-].[Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 330°C to 332°C
Farbe Braun bis gelb
Elementanalytik 96.0 % min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C36H52ClMnN2O2
Menge 1 g
Merck Index 15, 5300
Molekulargewicht (g/mol) 635.21
Formelmasse 635.21
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0386005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer295810050,295810010,295810250
ChargennummerA0386005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer295810050,295810010,295810250
ChargennummerA0438622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer295810050,295810010,295810250
Name des Produkts
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-Tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(II, Thermo Scientific Chemicals >