Learn More
(R,R)-Dihydro Bupropion Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R,R)-Dihydro Bupropion Hydrochloride |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m1./s1 |
| Formelmasse | 277.1 |