missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R,R)-[2-(4-Isopropyl-2-Oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7055100
Click to view available options
Menge:
500 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
541540-70-9
C28H28FeNOP
481.36
MFCD17018796
FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
(R,R)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
[Fe].c1cccc1.CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
541540-70-9
C28H28FeNOP
481.36
MFCD17018796
FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
(R,R)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
[Fe].c1cccc1.CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R,R)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
Farbe Orange
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 481.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'