Learn More
(R,R)-[2-(4-Isopropyl-2-Oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphin, 97 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H63593.ME
Additional Details : CAS : 541540-70-9 Gewicht : 0.00050kg
Menge 500mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438396
  • 228.55 CHF / 500 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
541540-70-9
MFCD17018796
Spezifikation
(R,R)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
Orange
541540-70-9
481.35
97%
Air sensitive
500mg
MFCD17018796
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation