Learn More
(R,R)-1,2-Di(3-pyridyl)-1,2-Ethandiamin-Tetrahydrochlorid, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427535 250 mg 250 Milligramm
11405760 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427535 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25969.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1301706-42-2
Summenformel C12H18Cl4N4
Molekulargewicht (g/mol) 360.104
MDL-Nummer MFCD09265312
InChI-Schlüssel GAHCWAYKHBFBHN-WVNQDYSFSA-N
Synonym r,r-1,2-di 3-pyridyl-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride, r,r-1,2-bis 3-pyridyl-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride, 1r,2r-1,2-bis pyridin-3-yl ethane-1,2-diamine tetrahydrochloride, r,r-1,2-di 3-pyridyl-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride, ee
PubChem CID 45925680
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-Dipyridin-3-ylethan-1,2-diamin;tetrahydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(C(C2=CN=CC=C2)N)N.Cl.Cl.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-1,2-Di(3-pyridyl)-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 360.11
Reinheit (%) 95%