Learn More
(R,R)-1,2-Di(1-Naphthyl)-1,2 -Ethandiamindihydrochlorid, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (R,R)-1,2-Di(1-naphthyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ee 99 % |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 385.35 |
| Reinheit (%) | 95% |