Learn More
(R,R)-1,2-Bis(4-Fluorphenyl)-1,2-Ethandiamindihydrochlorid, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445770 1 g 1 Gramm
15455095 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445770 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25976.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1055301-10-4
Summenformel C14H16Cl2F2N2
Molekulargewicht (g/mol) 321.193
MDL-Nummer MFCD09265298
InChI-Schlüssel ILMQMKZMXREKBI-KFWOVWKUSA-N
Synonym r,r-bis-4-fluorophenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-fluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 4-fluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-fluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 45925687
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-bis(4-Chlorphenyl)ethan-1,2-diamin;Dihydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(C2=CC=C(C=C2)F)N)N)F.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-1,2-Bis(4-fluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 200°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 1 g
Optische Drehung 41° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 321.21
Reinheit (%) 95%