Learn More
(R,R)-1,2-Bis(2-Chlorphenyl)-1,2-Ethandiamindihydrochlorid, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475105 250 mg 250 Milligramm
11321889 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475105 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25990.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1055301-16-0
Summenformel C14H16Cl4N2
Molekulargewicht (g/mol) 354.10
MDL-Nummer MFCD09265294,MFCD09953699
InChI-Schlüssel YXGVUHANCVCDJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r,r-bis-2-chlorophenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2-chlorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2-chlorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 73995086
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-bis(2-Chlorphenyl)ethan-1,2-diamin;Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.NC(C(N)C1=CC=CC=C1Cl)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-1,2-Bis(2-chlorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 250 mg
Formelmasse 354.12
Reinheit (%) 95%