Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 966 for Human ACE/CD143
For use with catalog number DACE00
Marke: R&D Systems™ QC32
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
| 1636 | |
| 1 Each |
| ACE/CD143 | |
| Control | |
| Human |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.