Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 804 for Human Leptin R
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Nachweisbare Analyten | Leptin R |
| Gen-ID (Entrez) | 3953 |
| Anwendungsbereich | Control |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Menge | Je 1 |
| Quelle | Human |