Learn More
(R)-Prunasin, TRC
Artikelnummer. 30041053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041053 2.5 mg 2.50 Milligramm
30040798 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30041053 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8390002.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-18-3
Summenformel C14 H17 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 295.29
IUPAC-Name (2R)-2-phenyl-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyacetonitril
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H](C#N)c2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prunasin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H17NO6/c15-6-9(8-4-2-1-3-5-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(7-16)21-14/h1-5,9-14,16-19H,7H2/t9-,10+,11+,12-,13+,14+/m0/s1
Formelmasse 295.1056
Reinheit (%) >95%