Learn More
(R)-(+)-Propylenoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434947 5 g 5 Gramm
11444947 25 g 25 Gramm
11454947 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21884.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15448-47-2 | C3H6O | 58.08 g/mol
(R)-(+)-Propylene oxide is widely utilized in the manufacture of polyether polyols and propylene glycol, which is used to make the polyurethane plastics. It finds application as a fumigant for the sterilization of packaged foods and plastic medical instruments. Combine with ethanol, it used to make biological samples for electron microscopy. It also used in model aircraft and surface vehicles as a glow fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-Propylenoxid wird häufig bei der Herstellung von Polyetherpolyolen und Propylenglycol, das zur Herstellung von Polyurethankunststoffen verwendet wird, eingesetzt. Es findet Anwendung als Desinfektionsmittel für die Sterilisation von verpackten Lebensmitteln und medizinischen Geräten aus Kunststoff. In Kombination mit Ethanol werden biologische Proben für die Elektronenmikroskopie hergestellt. Es wird auch in Modellflugzeugen und Oberflächenfahrzeugen als Glühkraftstoff eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten. Die Substanz kann unter dem Einfluss von Basen, Säuren und Metallchloriden polymerisieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15448-47-2
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00066211
InChI-Schlüssel GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
PubChem CID 146261
ChEBI CHEBI:28985
IUPAC-Name (2R)-2-Methyloxiran
SMILES CC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-Propylene oxide
Dichte 0.829
Siedepunkt 34°C to 35°C
Flammpunkt −37°C (−35°F)
Geruch Ether-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN1280
Beilstein 79764
Merck Index 14,7856
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and many organic solvents.
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 99%