Learn More
Invitrogen™ R-Phycoerythrin, Biotin-XX Conjugate
Click to view available options
Menge:
0,5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
R-Phycoerythrin Biotin-XX-Konjugat besteht aus dem außergewöhnlich hellen Phycobiliprotein R-PE konjugiert mit Biotin-XX, in dem das Biotin durch einen 14 Atome langen Spacer gut vom Bindungspunkt getrennt ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 4 mg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Menge | 0,5 mL |
| Inhalt und Lagerung | Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Form | Flüssig |
| Proteinfamilie | Weitere Proteine |
| Produkttyp | Biotin-Konjugat (R-PE) |