Learn More
R&D Systems™ (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride
Artikelnummer. 18712474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18712474 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18712474 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2838/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 CHF
    151.20 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 8.80 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. α1 agonist
α1-adrenoceptor agonist; pKi values are 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride
CAS 61-76-7
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C9H14ClNO2
Formelmasse 203.67
Reinheit >99%
Molekulargewicht 203.67