Learn More
(R)-(-)-Phenyl-1,2-ethandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338465
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11338465
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10494.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16355-00-3
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00064262
InChI-Schlüssel PWMWNFMRSKOCEY-QMMMGPOBSA-N
Synonym r---1-phenyl-1,2-ethanediol, r-1-phenylethane-1,2-diol, 1r-1-phenylethane-1,2-diol, r---1-phenylethane-1,2-diol, r-1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol,-, unii-2lzm4b71kf, r-+-1-phenylethane-1,2-diol, 2lzm4b71kf
PubChem CID 2724621
IUPAC-Name (1R)-1-Phenylethan-1,2-Diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Phenyl-1,2-ethanediol
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Siedepunkt 272°C to 274°C
Menge 250 mg
Beilstein 2355547
Optische Drehung −39° (c=3 in Ethanol)
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%