Learn More
(R)-(-)-O-Acetylmandelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462978 5 g 5 Gramm
15452978 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56492.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51019-43-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Die (R)- und (S)-Isomere sind chirale Derivatisierungsmittel für die NMR-Bestimmung der enantiomeren Reinheit von α-deuterierten Carbonsäuren, Alkoholen und Aminen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (Nahezu Transparenz)
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51019-43-3
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00004249
InChI-Schlüssel OBCUSTCTKLTMBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-2-acetoxy-2-phenylacetic acid, r---alpha-acetoxyphenylacetic acid, --o-acetyl-d-mandelic acid, r---o-acetylmandelic acid, r-alpha-acetoxyphenylacetic acid, 2r-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-acetyloxy-, alphar, r-acetyloxy phenyl acetic acid, s-+-o-acetyl-l-mandelic acid, r---a-acetylmandelic acid
PubChem CID 2733814
IUPAC-Name (2R)-2-Acetyloxy-2-Phenylessigsäure
SMILES CC(=O)OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Menge 5 g
Beilstein 2694110
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. (almost transparency)
Optische Drehung −153° (c=2 in Acetone)
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 98%