Learn More
(R)-Norfluoxetin-Phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30419467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419467 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419467 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN68114050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Norfluoxetine Phthalimide
CAS 878663-12-8
Summenformel C24H18F3NO3
Menge 50 mg
Synonym 2-[(3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-1-(Phthalimido)-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane
InChI-Formel InChI=1S/C24H18F3NO3/c25-24(26,27)17-10-12-18(13-11-17)31-21(16-6-2-1-3-7-16)14-15-28-22(29)19-8-4-5-9-20(19)23(28)30/h1-13,21H,14-15H2/t21-/m1/s1
SMILES FC(F)(F)c1ccc(O[C@H](CCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4)cc1
IUPAC-Name 2-[(3R)-3-Phenyl-3-[4-(Trifluormethyl)phenoxy]propyl]isoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 425.4
Formelmasse 425.1239